Erbiumtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11304.14
11304.22
11304.14EA
123
EUR
11304.14
11304.22
Erbiumtrichlorid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtrichlorid Hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-85-9
Molecular Formula: ErCl3.xH2O
Formula Weight: 273.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010989
Formel:
Cl₃Er·H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010989 CAS-Nummer: 19423-85-9 EINECS: 233-385-0 |