Erbiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
289256-100G
289256-25G
SIAL289256-100GEA
363
EUR
SIAL289256-100G
SIAL289256-25G
Erbiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Erbiumtrichlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Er·6H₂O Schmelzpunkt: 168 °C |
MDL Number:
MFCD00149693 CAS-Nummer: 10025-75-9 EINECS: 233-385-0 |