Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
202983-10G
202983-100G
SIAL202983-10GEA
165
EUR
SIAL202983-10G
SIAL202983-100G
Certrichlorid Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid Heptahydrat
Formel:
CeCl₃·7H₂O Schmelzpunkt: 848 °C Dichte: 3.97 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149634 CAS-Nummer: 18618-55-8 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 12,02041 |