Certrichlorid Heptahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
A12947.0BEA
463
EUR
A12947.0B
A12947.18
A12947.30
Certrichlorid Heptahydrat ≥99%
Certrichlorid Heptahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 18618-55-8
Molecular Formula: CeCl3.7H2O
Formula Weight: 372.60 (246.48anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00149634
Formel:
CeCl₃·7H₂O Schmelzpunkt: 848 °C Dichte: 3.97 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149634 CAS-Nummer: 18618-55-8 EINECS: 606-073-0 Merck Index: 14,1997 |