Certrichlorid Heptahydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
211821000
211825000
211820250
ACRO211821000EA
87.8
EUR
ACRO211821000
ACRO211825000
ACRO211820250
Certrichlorid Heptahydrat 99%
Certrichlorid Heptahydrat
Formel:
CeCl₃·7H₂O Schmelzpunkt: 848 °C Dichte: 3,97 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149634 CAS-Nummer: 18618-55-8 EINECS: 232-227-8 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 12,02041 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |