Holmiumtribromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13203.09
13203.18
13203.09EA
67.6
EUR
13203.09
13203.18
Holmiumtribromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmiumtribromid Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 223911-98-6
Molecular Formula: HoBr3.xH2O
Formula Weight: 404.66(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00209652
Formel:
Br₃Ho·H₂O Schmelzpunkt: 914 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209652 CAS-Nummer: 223911-98-6 EINECS: 237-524-6 Merck Index: 14,4727 |