Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
F3629-250G F3629-500G
SIALF3629-250GEA 32.5 EUR
SIALF3629-250G SIALF3629-500G
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549