Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
X885.1 X885.2 X885.3
ROTHX885.1EA 24.3 EUR
ROTHX885.1 ROTHX885.2 ROTHX885.3
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549