Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
P734.1
P734.2
ROTHP734.1EA
88.5
EUR
ROTHP734.1
ROTHP734.2
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39…41 °C Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS-Nummer: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |