Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
X884.1
X884.2
X884.3
ROTHX884.1EA
23.2
EUR
ROTHX884.1
ROTHX884.2
ROTHX884.3
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150530 CAS-Nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |