Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P728.1 P728.2
ROTHP728.1EA 36 EUR
ROTHP728.1 ROTHP728.2
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8