Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
24254.293EA
66.9
EUR
24254.293
24254.460
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥98,5%, TECHNICAL
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Molekulargewicht: 392.14 g/mol Schmelzpunkt: 110 °C Dichte: 1.864 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150530 CAS-Nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |