Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40751.03 40751.06 40751.14
40751.03EA 42.5 EUR
40751.03 40751.06 40751.14
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.xH2O (x≈6) Formula Weight: 284.04(anhy) Physical Form: Coarse Powder Density: 1.864 Appearance: Pale bluish green Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150530
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,864
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521