Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 73.7 EUR
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat 99+% zur Analyse
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)