Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
T7505-100G T7505-25G T7505-5G
SIALT7505-100GEA 0 EUR
SIALT7505-100G SIALT7505-25G SIALT7505-5G
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
Formel: C₄H₁₃NO·5H₂O
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Dichte: 1.829 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149566
CAS-Nummer: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN-Nummer: 3423
ADR: 8,II