Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
87741-100G 87741-25G 87741-500G
SIAL87741-100GEA 176 EUR
SIAL87741-100G SIAL87741-25G SIAL87741-500G
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
Formel: C₄H₁₃NO·5H₂O
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Dichte: 1.829 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149566
CAS-Nummer: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN-Nummer: 3423
ADR: 8,II