Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic® niedriger Quecksilber-Gehalt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum nitrate nonahydrate
43145.22
43145.14
43145.36
43145.22EA
419
EUR
43145.22
43145.14
43145.36
Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic® niedriger Quecksilber-Gehalt
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formel:
Al(NO₃)₃·9H₂O Schmelzpunkt: 73.5 °C Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS-Nummer: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN-Nummer: 1438 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,352 |