Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G
237078-500G
237078-100GEA
24.65
EUR
237078-100G
237078-500G
Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, Reagenzqualität
Aluminiumchlorid Hexahydrat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
AlCl₃·6H₂O Schmelzpunkt: ∼100 °C Dichte: 2.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149134 CAS-Nummer: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 100 °C) |
Assay | 98.5 - 101.5 % |