Aluminiumchlorid Hexahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate
12297.36 12297.A3
12297.36EA 61.8 EUR
12297.36 12297.A3
Aluminiumchlorid Hexahydrat, Reagenzqualität
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Formel: AlCl₃·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (dec.)
Dichte: 2.398
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337