Magnesiumsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2773-1KG M2773-500G
SIALM2773-1KGEA 253 EUR
SIALM2773-1KG SIALM2773-500G
Magnesiumsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715