Magnesiumsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
63138-1KG 63138-250G
SIAL63138-1KGEA 258 EUR
SIAL63138-1KG SIAL63138-250G
Magnesiumsulfat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715