Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
T888.1 T888.2 T888.5
ROTHT888.1EA 22.2 EUR
ROTHT888.1 ROTHT888.2 ROTHT888.5
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715