Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
P027.1
P027.2
P027.3
ROTHP027.1EA
31.9
EUR
ROTHP027.1
ROTHP027.2
ROTHP027.3
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 1124 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 Merck Index: 13,05715 |