Magnesiumsulfat Heptahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
13142-5KGEA 108.91 EUR
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
Magnesiumsulfat Heptahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekulargewicht: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1.124 °C (Zers.)
Dichte: 1.68 g/cm³ at 20 °C
Lagerungstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (450°C) 48.0 - 52.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.2
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.01 %
Free alkali (as MgO) Max. 0.004 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying