Magnesiumsulfat Heptahydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
124900010
124900025
124900100
ACRO124900010EA
73.6
EUR
ACRO124900010
ACRO124900025
ACRO124900100
Magnesiumsulfat Heptahydrat 99+%, reinst
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 770 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | 48.0 % to 52.0 % (450°C) |
pH | 5.0 to 9.2 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |