Magnesiumsulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Magnesium sulphate hydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

434183-1KG 434183-500G
SIAL434183-1KGEA 353 EUR
SIAL434183-1KG SIAL434183-500G
Magnesiumsulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumsulfat Monohydrat
Formel: MgSO₄·1H₂O
Molekulargewicht: 138.38 g/mol
Dichte: 2.57 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149787
CAS-Nummer: 14168-73-1
EINECS: 231-298-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR