Calciumsulfat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Plaster of Paris
0256.1 0256.2 0256.3
ROTH0256.1EA 19.9 EUR
ROTH0256.1 ROTH0256.2 ROTH0256.3
Calciumsulfat Dihydrat
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711