Calciumsulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, gefällt, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Plaster of Paris
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02161.0500 1.02161.9025
1.02161.0500EA 45.7 EUR
1.02161.0500 1.02161.9025
Calciumsulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, gefällt, Supelco®
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.17 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)