Strontiumhydroxid Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463752-100G
463752-25G
SIAL463752-100GEA
834
EUR
SIAL463752-100G
SIAL463752-25G
Strontiumhydroxid Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Strontiumhydroxid Octahydrat
Formel:
H₂O₂Sr·8H₂O Schmelzpunkt: 375 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150395 CAS-Nummer: 1311-10-0 EINECS: 242-367-1 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,III |