Strontiumhydroxid Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
415219-1KG 415219-500G
SIAL415219-1KGEA 101 EUR
SIAL415219-1KG SIAL415219-500G
Strontiumhydroxid Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Strontiumhydroxid Octahydrat
Formel: H₂O₂Sr·8H₂O
Schmelzpunkt: 375 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150395
CAS-Nummer: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,III