Strontiumhydroxid Octahydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
270230010 270230050
ACRO270230010EA 76 EUR
ACRO270230010 ACRO270230050
Strontiumhydroxid Octahydrat 98%, rein
Strontiumhydroxid Octahydrat
Formel: H₂O₂Sr·8H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150395
CAS-Nummer: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %