Magnesiumnitrat Hexahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05855.0050 1.05855.0500
1.05855.0050EA 111 EUR
1.05855.0050 1.05855.0500
Magnesiumnitrat Hexahydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN-Nummer: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)