Magnesiumnitrat Hexahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11564.18 11564.36 11564.A3
11564.18EA 33.4 EUR
11564.18 11564.36 11564.A3
Magnesiumnitrat Hexahydrat 98,0-102,0% ACS
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Siedepunkt: 330 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,46
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149779
CAS-Nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN-Nummer: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5674