Magnesiumperchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309303-100G
309303-500G
SIAL309303-100GEA
37.4
EUR
SIAL309303-100G
SIAL309303-500G
Magnesiumperchlorat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumperchlorat Hexahydrat
Formel:
Cl₂MgO₈·6H₂O Molekulargewicht: 331.3 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149778 CAS-Nummer: 13446-19-0 EINECS: 233-108-3 UN-Nummer: 1475 ADR: 5.1 II |