Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Magnesium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2393-100G
M2393-500G
SIALM2393-100GEA
53.3
EUR
SIALM2393-100G
SIALM2393-500G
Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...