Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255777-100G
255777-25G
255777-5G
SIAL255777-100GEA
767
EUR
SIAL255777-100G
SIAL255777-25G
SIAL255777-5G
Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel:
MgCl₂·6H₂O Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117 °C Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |