Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Magnesium dichloride
A537.1 A537.2 A537.3 A537.4
ROTHA537.1EA 33.9 EUR
ROTHA537.1 ROTHA537.2 ROTHA537.3 ROTHA537.4
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684