Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5080-1KG C5080-500G
SIALC5080-1KGEA 201 EUR
SIALC5080-1KG SIALC5080-500G
Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660