Calciumchlorid Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
T885.1
T885.2
T885.3
ROTHT885.1EA
39.1
EUR
ROTHT885.1
ROTHT885.2
ROTHT885.3
Calciumchlorid Dihydrat
Calciumchlorid Dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 147.01 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 176 Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...