Calciumchlorid Dihydrat 99-105% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
0556-1KGEA 200 EUR
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Calciumchlorid Dihydrat 99-105% ACS
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%