Magnesiumbromid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
216844-1KG 216844-250G
SIAL216844-1KGEA 264 EUR
SIAL216844-1KG SIAL216844-250G
Magnesiumbromid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumbromid Hexahydrat
Formel: Br₂Mg·6H₂O
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149780
CAS-Nummer: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9