Calciumbromid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233749-100G 233749-500G
SIAL233749-100GEA 60.9 EUR
SIAL233749-100G SIAL233749-500G
Calciumbromid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumbromid Hydrat
Formel: Br₂Ca·H₂O
Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149608
CAS-Nummer: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6