Calciumbromid Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44497.14 44497.22
44497.14EA 152 EUR
44497.14 44497.22
Calciumbromid Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis)
Calciumbromid Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formel: Br₂Ca·H₂O
Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149608
CAS-Nummer: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6