Calciumbromid Hydrat zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
300840010
300845000
300840025
ACRO300840010EA
262
EUR
ACRO300840010
ACRO300845000
ACRO300840025
Calciumbromid Hydrat zur Analyse
Calciumbromid Hydrat
Formel:
Br₂Ca·H₂O Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,295 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149608 CAS-Nummer: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥83.0 % (CaBr2) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Bromate and Chlorate | Passes test |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Barium (Ba) | Passes test |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Subst not pptd | ≤0.4 % By ammonium oxalate (as SO4) |