Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3535.1 3535.2 3535.3
ROTH3535.1EA 56.6 EUR
ROTH3535.1 ROTH3535.2 ROTH3535.3
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,83 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149917
CAS-Nummer: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250