Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
A11816.0EEA
192
EUR
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥98%
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
MDL No.: MFCD00149917
Formel:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Molekulargewicht: 499.4 g/mol Schmelzpunkt: 89 Dichte: 1.83 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149917 CAS-Nummer: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 13,02250 |