Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7210-100G A7210-500G
SIALA7210-100GEA 109 EUR
SIALA7210-100G SIALA7210-500G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molekulargewicht: 474.39 g/mol
Schmelzpunkt: 92.5
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373