Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
P724.1 P724.2
ROTHP724.1EA 63.4 EUR
ROTHP724.1 ROTHP724.2
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373