Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
21098.293EA 43.1 EUR
21098.293 21098.362
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, TECHNICAL
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92.5 °C
Dichte: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH-Nummer: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %