Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01047.1000 1.01047.9025
1.01047.1000EA 65.7 EUR
1.01047.1000 1.01047.9025
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 92.5 °C
Molar Mass 474.39 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)